Få mere at vide
3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoesyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11412918
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11412918 50 g 50g
11402918 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11412918 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16880.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1421-49-4 | C30H42NiO6 | 557.35 g/mol
3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoesyre blev brugt til syntese af antistress-midler. Det bruges som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoesyre blev brugt til syntese af antistressmidler. Det bruges som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt forseglet beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1421-49-4
Molekylær formel C30H42NiO6
Molekylvægt (g/mol) 557.35
MDL nummer MFCD00008827
InChI nøgle VIUVLVWUWLHYGT-UHFFFAOYSA-L
Synonym 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxy, unii-9f0i7yag34, 3,5-di-t-butyl-4-hydroxybenzoic acid, 3,5-bis-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy, 3,5-di tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy benzoic acid, 3,5-bis tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid, pubchem15681
PubChem CID 15007
IUPAC navn 3,5-ditert-butyl-4-hydroxybenzoesyre
SMIL [Ni++].CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)C([O-])=O.CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid
Smeltepunkt 206°C to 209°C
Mængde 50 g
Beilstein 2216948
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 250.34
Procent renhed 98%