Få mere at vide
3-[4-(tert-butyl)phenyl]-5-(chlormethyl)-1,2,4-oxadiazol, Tech ., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10180882
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10180882 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10364722 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10180882 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RF00728DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 175204-40-7
Molekylær formel C13H15ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 250.726
MDL nummer MFCD00124908
InChI nøgle ZLQQUIHBQATFOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-tert-butylphenyl-5-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole, 3-4-tert-butyl phenyl-5-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole, 3-4-tert-butylphenyl-5-chloromethyl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,5-chloromethyl-3-4-1,1-dimethylethyl phenyl, 3-4-tert-butyl-phenyl-5-chloromethyl-1,2,4 o xadiazole
PubChem CID 2781701
IUPAC navn 3-(4-tert-butylphenyl)-5-(chlormethyl)-1,2,4-oxadiazol
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C2=NOC(=N2)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[4-(Tert-butyl)phenyl]-5-(chloromethyl)-1, 2, 4-oxadiazole
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 250.73
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk