Få mere at vide
3,4-dimethoxyphenylacetone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327465
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327465 50 g 50g
11317465 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327465 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05477.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 776-99-8 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
3,4-Dimethoxyphenylacetone blev anvendt som udgangsmateriale i syntesen afα -methyl-dopa, en vigtig ikke-proteogenα -aminosyre til farmaceutiske anvendelser. 3,4-Dimethoxyphenylacetone gennemgår asymmetrisk aminering katalyseret af Brevibacterium linens IFO 12141-stamme for at give tilsvarende optisk aktiv amin
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3,4-dimethoxyphenylacetone blev anvendt som udgangsmateriale
i syntesen afα -methyl-dopa, en vigtig ikke-proteogenα -aminosyre til farmaceutiske anvendelser. 3,4-Dimethoxyphenylacetone gennemgår asymmetrisk aminering katalyseret af Brevibacterium linens IFO 12141-stamme for at give tilsvarende optisk aktiv
amin. Opløselighed
Bemærkninger
Stabil under normale temperaturer og tryk. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 776-99-8
Molekylær formel C11H14O3
Molekylvægt (g/mol) 194.23
MDL nummer MFCD00008772
InChI nøgle UMYZWICEDUEWIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethoxyphenylacetone, 1-3,4-dimethoxyphenyl propan-2-one, 3,4-dimethoxyphenyl acetone, veratryl-2-propanone, 1-3,4-dimethoxyphenyl-2-propanone, veratryl acetone, 3,4-dimethoxybenzyl methyl ketone, 1-3,4-dimethoxyphenyl acetone, 2-propanone, 1-3,4-dimethoxyphenyl, veratryl methyl ketone
PubChem CID 69896
IUPAC navn 1-(3,4-dimethoxyphenyl)propan-2-on
SMIL COC1=CC=C(CC(C)=O)C=C1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dimethoxyphenylacetone
Tæthed 1.115
Kogepunkt 154°C to 158°C (12 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.5358
Mængde 50 g
Beilstein 1107410
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 194.23
Procent renhed 97%