Få mere at vide
3',4'-Dihydroxyphenylacetone, TRC
Artikelnummer. 30008703
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008703 25 mg
30007289 100 mg
30003518 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30008703 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD45430025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2503-44-8
Molekylær formel C9 H10 O3
Molekylvægt (g/mol) 166.17
Synonym 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propanone, 2-Propanone, (3,4-dihydroxyphenyl)- (6CI,7CI), 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propanone, 1-(3',4'-Dihydroxyphenyl)-2-propanone, 3,4-Dihydroxyphenylacetone, Carbidopa Imp. G (EP)
IUPAC navn 1-(3,4-dihydroxyphenyl) propan-2-one
SMIL CC(=O)Cc1ccc(O)c(O)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dihydroxyphenylacetone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c1-6(10)4-7-2-3-8(11)9(12)5-7/h2-3,5,11-12H,4H2,1H3
Formel vægt 166.063
Procent renhed >95%