missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3,3'-Dichlorobisphenol A, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3'-Dichlorobisphenol A |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14Cl2O2/c1-15(2,9-3-5-13(18)11(16)7-9)10-4-6-14(19)12(17)8-10/h3-8,18-19H,1-2H3 |
| Formel vægt | 296.0371 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?