CAS RN 79-98-1
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
3,3'-Dichlorobisphenol A, TRC
CAS: 79-98-1 Molekylær formel: C15 H14 Cl2 O2 Molekylvægt (g/mol): 297.18 Synonym: 4,4'-(1-Methylethylidene)bis[2-chlorophenol],2,2-Bis(3-chloro-4-hydroxyphenyl) propane,2,2-Di(4-hydroxy-3-chlorophenyl)propane,2,2'-Dichlorobisphenol A,3,3'-Dichlorodian,NSC 18247 IUPAC navn: 2-chloro-4-[1-(3-chloro-4-hydroxy-phenyl)-1-methyl-ethyl]phenol SMIL: CC(C)(c1ccc(O)c(Cl)c1)c2ccc(O)c(Cl)c2