missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2R,6S)-rel-2,6-Dimethyl-4-(2-methyl-3-phenylpropyl)morpholine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R,6S)-rel-2,6-Dimethyl-4-(2-methyl-3-phenylpropyl)morpholine Hydrochloride |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H25NO.ClH/c1-13(9-16-7-5-4-6-8-16)10-17-11-14(2)18-15(3)12-17;/h4-8,13-15H,9-12H2,1-3H3;1H/t13?,14-,15+; |
| Formel vægt | 283.1703 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?