Få mere at vide
2-tert-butyltoluen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495817
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15495817 250 mg 250mg
15475817 1 g 1g
15485817 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15495817 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33036.MD
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1074-92-6 | C11H16 | 148.249 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1074-92-6
Molekylær formel C11H16
Molekylvægt (g/mol) 148.249
MDL nummer MFCD00059209
InChI nøgle AXHVNJGQOJFMHT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 33712
IUPAC navn 1-tert-butyl-2-methylbenzen
SMIL CC1=CC=CC=C1C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-tert-Butyltoluene
Tæthed 0.89
Brydningsindeks 1.5075
Mængde 250 mg
FN nummer UN2667
Synonym 2-tert-butyltoluene, 1-tert-butyl-2-methylbenzene, toluene, o-tert-butyl, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-2-methyl, benzene, 1,1-dimethylethyl methyl, o-tert-butyltoluene, 1-methyl-2-tert-butylbenzene, benzene,1-1,1-dimethylethyl-2-methyl, t-butyltoluene, o-t-butyltoluene
Formel vægt 148.25
Procent renhed 99%