Få mere at vide
2-tert-butylphenol, 99%
Artikelnummer. 11337206
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2000 g
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11337206 100 g 100g
11347206 500 g 500g
11357206 2000 g 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11337206 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07294.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 88-18-6 | C10H14O | 150,221 g/mol
2-tert-Butylphenol anvendes farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-tert-Butylphenol anvendes farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed Opløseligt i vand (0,23 g/100
ml (20 C)).°
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-18-6
Molekylær formel C10H14O
Molekylvægt (g/mol) 150.221
MDL nummer MFCD00002223
InChI nøgle WJQOZHYUIDYNHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tert-butyl phenol, 2-t-butylphenol, phenol, 2-1,1-dimethylethyl, phenol, o-tert-butyl, o-t-butylphenol, o-tert-butylphenol, tert-butylphenol, 2-1,1-dimethylethyl phenol, 2-tert-butyl-1-hydroxybenzene, t-butylphenol
PubChem CID 6923
ChEBI CHEBI:34305
IUPAC navn 2-tert-butylphenol
SMIL CC(C)(C)C1=CC=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-tert-Butylphenol
Smeltepunkt -7 °C
Tæthed 0.98
Kogepunkt 223 °C til 224 °C
Flammepunkt 102 °C (215 °F)
Brydningsindeks 1.523
Mængde 100 g
FN nummer UN2922
Beilstein 1907120
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (0,23g/100 ml (20 °C)).
Formel vægt 150.22
Procent renhed 99%