Få mere at vide
2-tert-butylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10110622 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10110622 25 g Glasflaske 25g
1 options
Artikelnummer. 10110622 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 369870250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 6310-21-0 | C10H15N | 149.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-tert-Butylaniline
Navn note 99%
CAS 6310-21-0
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -60 °C
Tæthed 0.9570g/mL
Kogepunkt 123 °C til 124 °C (17,0 mmHg)
Flammepunkt 102 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C10H15N
Lineær formel (CH3)3CC6H4NH2
Brydningsindeks 1,5440 til 1,546
MDL nummer MFCD00130023
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 0.957
Synonym 2-tert-butyl aniline, 2-tert-butylphenylamine, benzenamine, 2-1,1-dimethylethyl, 2-t-butylaniline, 2-tert-butyl-phenylamine, 2-1,1-dimethylethyl benzenamine, 2-tert-butyl phenylamine, pubchem20188, aniline, 2-tert-butyl
InChI nøgle AEIOZWYBDBVCGW-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)C1=CC=CC=C1N
IUPAC navn 2-tert-butylanilin
Molekylvægt (g/mol) 149.24
PubChem CID 80574
Formel vægt 149.24
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-tert-Butylaniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.