Få mere at vide
2-tert-Butyl-4-methylphenol, 99%
Artikelnummer. 11455567
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11455567 500 g 500g
11445567 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11455567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23545.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2409-55-4 | C11H16O | 164,248 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2409-55-4
Molekylær formel C11H16O
Molekylvægt (g/mol) 164.248
MDL nummer MFCD00002381
InChI nøgle IKEHOXWJQXIQAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tert-butyl-4-methylphenol, 2-tert-butyl-p-cresol, 2-t-butyl-p-cresol, p-cresol, 2-tert-butyl, o-tert-butyl-p-cresol, 2-t-butyl-4-methylphenol, 4-methyl-2-tert-butylphenol, 2-terc.butyl-p-kresol, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4-methyl, 4-methyl-6-t-butylphenol
PubChem CID 17004
IUPAC navn 2-tert-butyl-4-methylphenol
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)O)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-tert-Butyl-4-methylphenol
Smeltepunkt 49 °C til 54 °C
Kogepunkt 237 °C
Flammepunkt 105 °C (221 °F)
Mængde 500 g
FN nummer UN2430
Beilstein 1817645
Formel vægt 164.25
Procent renhed 99%