Få mere at vide
2-sek.-butylphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428387
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11428387 250 g 250g
11418387 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11428387 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18461.30
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 89-72-5 | C10H14O | 150.221 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-72-5
Molekylær formel C10H14O
Molekylvægt (g/mol) 150.221
MDL nummer MFCD00002225
InChI nøgle NGFPWHGISWUQOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-sec-butylphenol, o-sec-butylphenol, 2-1-methylpropyl phenol, 2-2-butyl phenol, phenol, 2-1-methylpropyl, 2-butan-2-yl phenol, phenol, o-sec-butyl, 2-sec.butylfenol, isopropyl o-cresol, 2-sec.butylfenol czech
PubChem CID 6984
ChEBI CHEBI:34303
IUPAC navn 2-butan-2-ylphenol
SMIL CCC(C)C1=CC=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-sec-Butylphenol
Smeltepunkt 10°C to 12°C
Tæthed 0.982
Kogepunkt 226°C to 228°C
Flammepunkt 112°C (233°F)
Lugt Phenol-like
Brydningsindeks 1.522
Mængde 250 g
FN nummer UN3145
Beilstein 1210026
Formel vægt 150.22
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-sec-Butylphenol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-sec-Butylphenol