Få mere at vide
2-Phenylbutyronitril, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488966
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11488966 50 g 50g
11478966 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11488966 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17093.18
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 769-68-6 | C10H11N | 145.205 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 769-68-6
Molekylær formel C10H11N
Molekylvægt (g/mol) 145.205
MDL nummer MFCD00001876
InChI nøgle IZPUPXNVRNBDSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylbutyronitrile, 2-phenylbutanentrile, 1-cyano-1-phenylpropane, butanenitrile, 2-phenyl, benzeneacetonitrile, .alpha.-ethyl, butyronitrile, 2-phenyl, benzeneacetonitrile, ?-ethyl, .alpha.-phenylbutyronitrile, alpha-phenylbutyronitrile, dl-2-phenylbutyronitrile
PubChem CID 95334
IUPAC navn 2-phenylbutanenitril
SMIL CCC(C#N)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenylbutyronitrile
Tæthed 0.975
Kogepunkt 102°C to 104°C (7 mmHg)
Flammepunkt 105°C (221°F)
Brydningsindeks 1.5086
Mængde 50 g
FN nummer UN3276
Formel vægt 145.2
Procent renhed 95%