Få mere at vide
2-Phenylbutyrsyre, TRC
Artikelnummer. 30006639
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006639 1 g
17933435 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30006639 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3196001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-27-7
Molekylvægt (g/mol) 164.2
IUPAC navn 2-phenylbutansyre
SMIL CCC(C(=O)O)c1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2RS)-2-Phenylbutanoic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C10 H12 O2
Mængde 1 g
Synonym (2RS)-2-Phenylbutanoic Acid, Benzeneacetic acid, α-ethyl-, Butyric acid, 2-phenyl- (8CI), α-Ethylbenzeneacetic acid, (RS)-2-Phenylbutanoic acid, (±)-2-Phenylbutanoic acid, (±)-2-Phenylbutyric acid, (±)-α-Ethylphenylacetic acid, (±)-α-Phenylbutyric acid, 2-Phenylbutanoic acid, 2-Phenylbutyric acid, NSC 1860, α-Ethyl-α-toluic acid, α-Ethylphenylacetic acid, α-Phenylbutyric acid
InChI formel InChI=1S/C10H12O2/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,11,12)
Formel vægt 164.0837
Procent renhed >95%