Få mere at vide
2-Phenylbutyric Acid-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Phenylbutyric Acid-d5 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O2/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,11,12)/i1D3,2D2 |
| Formel vægt | 169.1151 |