Få mere at vide
(+/-)-2-Phenylsmørsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470827
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11470827 100 g 100g
11480827 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470827 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23222.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    476.34 DKK
    408.65 DKK / 100g
    Spare 67.69 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 90-27-7 | Molekylformel: C10H12O2 | Molekylvægt: 164,204 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-27-7
Molekylær formel C10H12O2
Molekylvægt (g/mol) 164.204
MDL nummer MFCD00002667
InChI nøgle OFJWFSNDPCAWDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylbutyric acid, alpha-ethylphenylacetic acid, butyric acid, 2-phenyl, alpha-phenylbutyric acid, benzeneacetic acid, .alpha.-ethyl, alpha-phenyl butyric acid, 2-phenylbutyricacid, benzeneacetic acid, alpha-ethyl, 2-phenylburyric acid, alpha-toluic acid, alpha-ethyl
PubChem CID 7012
ChEBI CHEBI:86545
IUPAC navn 2-phenylbutansyre
SMIL CCC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-2-Phenylbutyric acid
Smeltepunkt 40 °C til 44 °C
Kogepunkt 270 °C til 272 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.515
Mængde 100 g
Beilstein 509876
Formel vægt 164.2
Procent renhed 98%