Få mere at vide
(±)-2-Phenylbutanol, TRC
Artikelnummer. 30427781
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30427781 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30427781 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP319940250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2035-94-1
Molekylær formel C10 H14 O
Molekylvægt (g/mol) 150.218
Synonym beta-Ethylphenethyl Alcohol, (±)-alpha-Phenylbutanol, 1-Hydroxy-2-phenylbutane, 2-Ethyl-2-phenylethanol, 2-Phenyl-1-butanol, NSC 18742, NSC 67390, beta-Ethylbenzeneethanol
IUPAC navn 2-phenylbutan-1-ol
SMIL CCC(CO)c1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±)-2-Phenylbutanol
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C10H14O/c1-2-9(8-11)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,2,8H2,1H3
Formel vægt 150.104