Få mere at vide
2-Phenyl-2-propanol, TRC
Artikelnummer. 30410402
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30410402 5 g
1 options
Artikelnummer. 30410402 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3360485G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 617-94-7
Molekylær formel C9 H12 O
Molekylvægt (g/mol) 136.19
Synonym Benzenemethanol, α,α-dimethyl-, 2-Phenyl-2-propanol, Benzyl alcohol, α,α-dimethyl- (8CI), α,α-Dimethylbenzenemethanol, 1-Hydroxycumene, 1-Methyl-1-phenylethanol, 2-Hydroxy-2-phenylpropane, 2-Phenyl-2-propanol, 2-Phenylisopropanol, 2-Propanol, 2-phenyl-, Dimethylphenylcarbinol, Dimethylphenylmethanol, NSC 1261, NSC 212537, Phenyldimethylcarbinol, α,α-Dimethylbenzyl alcohol, α-Cumyl alcohol
IUPAC navn 2-phenylpropan-2-ol
SMIL CC(C)(O)c1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenyl-2-propanol
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C9H12O/c1-9(2,10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,10H,1-2H3
Formel vægt 136.0888