Få mere at vide
2-Phenyl-2-propanol, 99%
Artikelnummer. 10133280 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10133280 25 g Glasflaske 25g
10735611 5 g Glasflaske 5g
10475485 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10133280 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 130830250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 617-94-7 | C9H12O | 136,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 617-94-7
Molekylær formel C9H12O
Molekylvægt (g/mol) 136.19
MDL nummer MFCD00004456
InChI nøgle BDCFWIDZNLCTMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenyl-2-propanol, dimethylphenylcarbinol, 1-hydroxycumene, dimethylphenylmethanol, alpha-cumyl alcohol, phenyldimethylcarbinol, 2-propanol, 2-phenyl, 2-phenylisopropanol, alpha,alpha-dimethylbenzyl alcohol, 2-phenyl-propan-2-ol
PubChem CID 12053
IUPAC navn 2-phenylpropan-2-ol
SMIL CC(C)(O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenyl-2-propanol
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 32 °C til 34 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9730g/mL
Kogepunkt 88 °C til 90 °C (11,0 mmHg)
Flammepunkt 88 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5C(CH3)2OH
Brydningsindeks 1,5190 til 1,522
Mængde 25 g
Beilstein 06, 506
Specifik vægtfylde 0.973
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol, ether, benzen
Formel vægt 136.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske efter smeltning