Få mere at vide
2-Phenyl-2-propanol, 98+%
Artikelnummer. 11493057
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493057 25 g 25g
11403067 100 g 100g
11413067 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493057 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15580.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 617-94-7 | C9H12O | 136,19 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer. Det bruges som kemisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det
er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer. Det bruges som kemisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares adskilt fra syrer, syrechlorider, syreanhydrider, oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 617-94-7
Molekylær formel C9H12O
Molekylvægt (g/mol) 136.19
MDL nummer MFCD00004456
InChI nøgle BDCFWIDZNLCTMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenyl-2-propanol, dimethylphenylcarbinol, 1-hydroxycumene, dimethylphenylmethanol, alpha-cumyl alcohol, phenyldimethylcarbinol, 2-propanol, 2-phenyl, 2-phenylisopropanol, alpha,alpha-dimethylbenzyl alcohol, 2-phenyl-propan-2-ol
PubChem CID 12053
IUPAC navn 2-phenylpropan-2-ol
SMIL CC(C)(O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenyl-2-propanol
Smeltepunkt 29 °C til 34 °C
Tæthed 0.973
Kogepunkt 215 °C
Flammepunkt 87 °C (188 °F)
Brydningsindeks 1.5196
Mængde 25 g
Beilstein 1905012
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 136.19
Procent renhed ≥98%