Få mere at vide
2-Methyl-3-phenylpropionaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-3-phenylpropionaldehyde |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O/c1-9(8-11)7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,8-9H,7H2,1H3 |
| Formel vægt | 148.0888 |