Få mere at vide
2-Methyl-3-phenyl-1-propen, 99%
Artikelnummer. 11464277
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11464277 25 g 25g
11454277 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11464277 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20370.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 3290-53-7 | C10H12 | 132,206 g/mol
Det bruges som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløselig i vandige opløsningsmidler
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3290-53-7
Molekylær formel C10H12
Molekylvægt (g/mol) 132.206
MDL nummer MFCD00039815
InChI nøgle MXTNFIYGTWARIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-3-phenyl-1-propene, methallylbenzene, benzene, 2-methyl-2-propenyl, benzene, 2-methylallyl, 2-methylprop-2-en-1-yl benzene, 2-methyl-2-propenyl benzene, methallyl benzene, 2-methylallylbenzene, 2-benzyl-1-propene, 2-methylallyl benzene
PubChem CID 18687
IUPAC navn 2-methylprop-2-enylbenzen
SMIL CC(=C)CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-3-phenyl-1-propene
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Lidt opløseligt i opløselige opløsningsmidler.
Formel vægt 132.21
Procent renhed 99%
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.