Learn More
2-Methyl-2-phenylpropannitril, 97 %
Product Code. 10391620 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
10391620 5 g 5g
10210020 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10391620 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 438250050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-09-2026
Add to basket
CAS: 1195-98-8 | C10H11N | 145,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1195-98-8
Molekylær formel C10H11N
Molekylvægt (g/mol) 145.21
InChI nøgle PGQTYXFMSZUGOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-2-phenyl-propionitrile, phenylisobutyronitrile, 2-phenylisobutyronitrile, 2-methyl-2-phenylpropionitrile, 2-methyl-2-phenyl-propanenitrile, alpha,alpha-dimethylbenzyl cyanide, benzeneacetonitrile,a,a-dimethyl, alpha,alpha-dimethylphenylacetonitrile, benzeneacetonitrile,, a,, a-dimethyl, benzeneacetonitrile, alpha,alpha-dimethyl
PubChem CID 2797591
IUPAC navn 2-methyl-2-phenylpropaannitril
SMIL CC(C)(C#N)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-2-phenylpropanenitrile
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Kogepunkt 54 °C til 56 °C (1,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 145.21
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Methyl-2-phenylpropanenitrile
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.