Få mere at vide
2-methyl-1-phenyl-2-propen-1-ol, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449986
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449986 5 g 5g
11459986 25 g 25g
11469986 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449986 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20936.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4383-08-8 | C10H12O | 148.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4383-08-8
Molekylær formel C10H12O
Molekylvægt (g/mol) 148.21
MDL nummer MFCD00046630
InChI nøgle ZGYBYYJGIKPBFD-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-methyl-1-phenyl-2-propen-1-ol, acmc-1bn9z, alpha-isopropenylbenzenemethanol, 1-phenyl-2-methyl-2-propen-1-ol, 2,6-dichloro-9-methyl-10h-purine
PubChem CID 138211
IUPAC navn 2-methyl-1-phenylprop-2-en-1-ol
SMIL CC(=C)C(C1=CC=CC=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-1-phenyl-2-propen-1-ol
Mængde 5 g
Formel vægt 148.21
Procent renhed 85%
Grad Teknisk