Få mere at vide
2-Methyl-1-phenyl-2-propanol, TRC
Artikelnummer. 30008441
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30008441 5 g
1 options
Artikelnummer. 30008441 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2929755G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-1-phenyl-2-propanol
CAS 100-86-7
Molekylær formel C10H14O
Mængde 5 g
Synonym alpha,alpha-Dimethylbenzeneethanol, 1,1-Dimethyl-2-phenylethanol, 1,1-Dimethyl-2-phenylethyl Alcohol, 1,1-Dimethylphenylethanol;1-Benzyl-1-methylethanol, 1-Phenyl-2-hydroxy-2-methylpropane, 1-Phenyl-2-methylpropan-2-ol, 2-Benzyl-2-propanol;2-Hydroxy-2-methyl-1-phenyl-1-propane, 2-Hydroxy-2-methyl-1-phenylpropane, 2-Methyl-1-phenyl-2-propanol, 2-Methyl-3-phenyl-2-propanol, Benzyldimethylcarbinol, DMBC, Dimethylbenzylcarbinol, NSC 27228, NSC 46103, NSC 5236, Phenyl-tert-butanol, alpha,alpha-Dimethylphenethanol, alpha,alpha-Dimethylphenethyl Alcohol;
InChI formel InChI=1S/C10H14O/c1-10(2,11)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,11H,8H2,1-2H3
SMIL CC(C)(O)Cc1ccccc1
IUPAC navn 2-methyl-1-phenylpropan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 150.22
Formel vægt 150.1045