Få mere at vide
2-Methyl-1-phenyl-2-propanol, 98+%
Artikelnummer. 11392256
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11392256 500 g 500g
11382256 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392256 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03679.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 100-86-7 | C10H14O | 150,221 g/mol
2-Methyl-1-phenyl-2-propanol bruges til at konfektere blomsteressenser, såsom lilje, narcisser, jasmin og keiskei og andre avancerede blomsteressenser. Dens eddikesyreester har en frisk duft, så den har en særlig værdi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Methyl-1-phenyl-2-propanol bruges til at konfektere blomsteressenser, såsom lilje, narcisser, jasmin og keiskei og andre avancerede blomsteressenser. Dens eddikesyreester har en frisk duft, så den har en særlig værdi.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-86-7
Molekylær formel C10H14O
Molekylvægt (g/mol) 150.221
MDL nummer MFCD00004465
InChI nøgle RIWRBSMFKVOJMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1-phenyl-2-propanol, benzyldimethylcarbinol, 2-benzyl-2-propanol, phenyl-tert-butanol, dimethylbenzylcarbinol, dmbc, 1,1-dimethylphenylethanol, 1,1-dimethyl-2-phenylethanol, benzylpropyl alcohol, dimethyl benzyl carbinol
PubChem CID 7531
IUPAC navn 2-methyl-1-phenylpropan-2-ol
SMIL CC(C)(CC1=CC=CC=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-1-phenyl-2-propanol
Smeltepunkt 23 °C til 25 °C
Tæthed 0.974
Kogepunkt 215 °C
Flammepunkt 82 °C (179 °F)
Brydningsindeks 1.515
Mængde 500 g
Beilstein 1855608
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 150.22
Procent renhed ≥98%