Få mere at vide
2-methyl-1-phenyl-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7025312
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11485586 5 g 5g
11495586 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485586 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20729.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 611-69-8 | C10H14O | 150.221 g/mol
Det bruges i storstilet fremstilling af (R)- og (S)-1-(2, 4, 6-triisopropylphenyl) ethanol og også i bagegærmedieret asymmetrisk reduktion af kanelaldehydderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges i storstilet fremstilling af (R)- og (S)-1-(2, 4, 6-triisopropylphenyl) ethanol og også i ′bagegærmedieret asymmetrisk reduktion af kanelaldehydderivater.
Opløselighed
Ikke blandbar eller vanskelig at blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 611-69-8
Molekylær formel C10H14O
Molekylvægt (g/mol) 150.221
MDL nummer MFCD00065000
InChI nøgle GMDYDZMQHRTHJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1-phenyl-1-propanol, .alpha.-isopropylbenzyl alcohol, isopropyl benzyl alcohol, 2-methyl-1-phenylpropanol, benzenemethanol, .alpha.-1-methylethyl, 1-phenyl-2-methylpropyl alcohol, 1r-2-methyl-1-phenyl-propan-1-ol, phenylisopropylcarbinol, isopropylphenylcarbinol, acmc-20anr9
PubChem CID 95626
IUPAC navn 2-methyl-1-phenylpropan-1-ol
SMIL CC(C)C(C1=CC=CC=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-1-phenyl-1-propanol
Tæthed 0.964
Kogepunkt 124°C to 125°C (15 mmHg)
Flammepunkt 86°C (187°F)
Brydningsindeks 1.513
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 150.22
Procent renhed 98%