Få mere at vide
2-Methoxyphenylacetone, 97%
Artikelnummer. 11475957
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11475957 5 g 5g
11465957 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11475957 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24495.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5211-62-1 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5211-62-1
Molekylær formel C10H12O2
Molekylvægt (g/mol) 164.204
MDL nummer MFCD00008770
InChI nøgle GMBFNZCPZFVKAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxyphenylacetone, 1-2-methoxyphenyl propan-2-one, 1-2-methoxyphenyl acetone, o-anisylacetone, o-methoxy phenyl acetone, 2-acetonylanisole, o-methoxyphenylaceton, 2-propanone, 1-2-methoxyphenyl, 2-methoxyphenyl acetone, pubchem23387
PubChem CID 78887
IUPAC navn 1-(2-methoxyphenyl)propan-2-on
SMIL CC(=O)CC1=CC=CC=C1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxyphenylacetone
Tæthed 1.062
Kogepunkt 128°C to 131°C (11 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.525
Mængde 5 g
Beilstein 2502308
Formel vægt 164.2
Procent renhed ≥98%