Få mere at vide
2-Fluorophenylacetone, 98%
Artikelnummer. 15418098
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15418098 25 g 25g
15408098 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15418098 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61535.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2836-82-0 | C9H9FO | 152.168 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2836-82-0
Molekylær formel C9H9FO
Molekylvægt (g/mol) 152.168
MDL nummer MFCD00000325
InChI nøgle BANVZEUCJHUPOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorophenylacetone, 1-2-fluorophenyl propan-2-one, 1-2-fluorophenyl acetone, 2-fluorophenyl acetone, o-fluorophenylacetone, 2-propanone, 1-2-fluorophenyl, acmc-20anub, ksc497e4p, 1-2-fluorophenyl acetone #
PubChem CID 76086
IUPAC navn 1-(2-fluorphenyl)propan-2-on
SMIL CC(=O)CC1=CC=CC=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluorophenylacetone
Farve Gul
Tæthed 1.077 g/mL
Kogepunkt 47°C
Flammepunkt 85°C (185°F)
Brydningsindeks 1.5
Mængde 25 g
Formel vægt 152.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske