Få mere at vide
2-Ethyl-2-phenyl-1,3-propandiol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethyl-2-phenyl-1,3-propanediol |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16O2/c1-2-11(8-12,9-13)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,12-13H,2,8-9H2,1H3 |
| Formel vægt | 180.115 |