Få mere at vide
2-Ethyl-1-hexanol, 99% Artikelnummer.: 10102580
2-Ethyl-1-hexanol, 99%
Artikelnummer. p-3737943 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
1 L, Glasflaske, 1 L
Mængde:
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
Artikelnummer. 10102580
Brand: Thermo Scientific Acros 118530010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 104-76-7 | C8H18O | 130.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-76-7
MDL nummer MFCD00004746
InChI nøgle YIWUKEYIRIRTPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylhexanol, 2-ethyl-1-hexanol, 1-hexanol, 2-ethyl, 2-ethylhexyl alcohol, ethylhexanol, alcohol, 2-ethylhexyl, xi-2-ethyl-1-hexanol, 2-aethylhexanol german, ethylhexanol, 2, fema no. 3151Vis mereVis mindre
PubChem CID 7720
ChEBI CHEBI:16011
IUPAC navn 2-ethylhexan-1-ol
SMIL CCCCC(CC)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethyl-1-hexanol
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -76.0°C
Tæthed 0.8330g/mL
Kogepunkt 184.0°C
Flammepunkt 77°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H18O
Lineær formel CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OH
Brydningsindeks 1.4300 to 1.4330
Mængde 1 L
Merck Index 15, 3863
Specifik vægtfylde 0.833
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in many organic solvents including, ethyl alcohol and ethyl ether
Molekylvægt (g/mol) 130.23
Viskositet 10 mPa.s (20°C)
Formel vægt 130.23
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0473410 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/06/2025 Artikelnummer118530010,118530050,118530250,118530025
PartinummerA0471722 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 Artikelnummer118530010,118530050,118530250,118530025
PartinummerA0467379 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato11/11/2024 Artikelnummer118530010,118530250,118530025
PartinummerA0462366 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/05/2024 Artikelnummer118530010,118530250,118530025
PartinummerA0458473 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato04/12/2023 Artikelnummer118530010,118530250,118530025
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Ethyl-1-hexanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 2-Ethylhexanol
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
2-Ethyl-1-hexanol, 99% >