Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethyl-1-hexanol |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | -76,0 °C |
| Tæthed | 0.8330g/mL |
| Kogepunkt | 184,0 °C |
| Flammepunkt | 77 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |