Få mere at vide
2-Ethyl-1-hexanol, 99%
Beskrivelse
2-Ethyl-1-hexanol bruges som smags-, duft- og blødgører. Det bruges til at fremstille diestere bis(2-ethylhexyl)phthalat. Det reagerer med salpetersyre og bruges som en oktanforstærker. Dens ester, 2-ethylhexylester, er en bestanddel af solcreme octocrylen. Yderligere bruges det som et opløsningsmiddel med lav flygtighed til harpiks, animalsk fedt, voks, vegetabilske olier og petroleumsderivater. Ud over dette bruges det i blødgøringsmiddel, dioctylphthalat, som bruges til fremstilling af polyvinylchloridprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-ethyl-1-hexanol bruges som smags-, duft- og blødgøringsmiddel. Det bruges til at fremstille diestere bis(2-ethylhexyl)phthalat. Det reagerer med salpetersyre og bruges som en oktanforstærker. Dens ester, 2-ethylhexylester, er en bestanddel af solcreme octocrylen. Yderligere bruges det som et opløsningsmiddel med lav flygtighed til harpiks, animalsk fedt, voks, vegetabilske olier og petroleumsderivater. Ud over dette bruges det i blødgøringsmiddel, dioctylphthalat, som bruges til fremstilling af polyvinylchloridprodukter.
Opløselighed
Blandbar med almindelige organiske opløsningsmidler. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, alkalier, stærke baser og stærke syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethyl-1-hexanol |
| Smeltepunkt | -76 °C |
| Tæthed | 0.833 |
| Kogepunkt | 183 °C til 186 °C |
| Flammepunkt | 77 °C (171 °F) |
| Lugt | Mild |
| Brydningsindeks | 1.431 |
| Mængde | 500 mL |
| Beilstein | 1719280 |
| Merck Index | 14,3808 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2-Ethyl-1-hexanol
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-ethylhexanol