Få mere at vide
2-Deoxystreptamine, Dihydrobromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Deoxystreptamine, Dihydrobromide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2O3.2BrH/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9;;/h2-6,9-11H,1,7-8H2;2*1H/t2-,3+,4+,5-,6-;; |
| Formel vægt | 321.9528 |
| Procent renhed | >95% |