CAS RN 84107-26-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
2-Deoxystreptamine, Dihydrobromide, TRC
CAS: 84107-26-6 Molekylær formel: C6 H14 N2 O3 . 2 Br H Molekylvægt (g/mol): 324.01 Synonym: Streptamine, 2-deoxy-, hydrobromide (1:2),Streptamine, 2-deoxy-, dihydrobromide (9CI),2-Deoxystreptamine dihydrobromide,2-Deoxy-D-streptamine dihydrobromide IUPAC navn: (1S,3R,4S,6R)-4,6-diaminocyclohexane-1,2,3-triol;dihydrobromide SMIL: Br.Br.N[C@@H]1C[C@H](N)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O