Få mere at vide
2-Chlorophenylacetone, 96%
Artikelnummer. 11312297
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11312297 1 g 1g
11322297 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09846.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6305-95-9 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
Det er et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Vanskelig at blande i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Sørg for ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6305-95-9
Molekylær formel C9H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 168.62
MDL nummer MFCD00045175
InChI nøgle LWGNDIMNCPMZOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorophenylacetone, 1-2-chlorophenyl propan-2-one, 1-2-chlorophenyl acetone, 2-propanone, 1-2-chlorophenyl, acmc-20apcv, 2-chlorphenyl acetone, 1-2-chlorophenyl acetone #, 1-2-chlorophenyl-2-propanone, 1-2-chloro-phenyl-propan-2-one
PubChem CID 229355
IUPAC navn 1-(2-chlorphenyl)propan-2-on
SMIL CC(=O)CC1=CC=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorophenylacetone
Kogepunkt 102°C to 103°C (3 mmHg)
Brydningsindeks 1.536
Mængde 1 g
Beilstein 2043542
Opløselighedsinformation Difficult to mix in water.
Formel vægt 168.62
Procent renhed 96%