missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Chloro-4-(tert-pentyl)phenol, TRC

Artikelnummer. 30180262
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180262 100 mg
30180071 50 mg
30179900 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30180262 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC421793100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 5323-65-9
Molekylær formel C11H15OCl
Molekylvægt (g/mol) 198.68
IUPAC navn 2-chloro-4-(2-methylbutan-2-yl)phenol
SMIL CCC(C)(C)c1ccc(O)c(Cl)c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-(tert-pentyl)phenol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H15ClO/c1-4-11(2,3)8-5-6-10(13)9(12)7-8/h5-7,13H,4H2,1-3H3
Formel vægt 198.0811
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.