missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Chloro-4-(tert-pentyl)phenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-4-(tert-pentyl)phenol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15ClO/c1-4-11(2,3)8-5-6-10(13)9(12)7-8/h5-7,13H,4H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 198.0811 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?