Få mere at vide
2-Chloro-1-iodo-4-nitrobenzene, 98%
Artikelnummer. 11423947
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11423947 5 g 5g
11413947 1 g 1g
11339499 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423947 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19340.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 41252-96-4 | C6H3ClINO2 | 283.449 g/mol
3-chlor-4-trifluormethylanilin blev fremstillet i to trin ved omsætning af trifluormethylkobber med 3-chlor-4-iodonitrobenzen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-chlor-4-trifluormethylanilin blev fremstillet i
to trin ved omsætning af trifluormethylkobber med 3-chlor-4-iodonitrobenzen.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41252-96-4
Molekylær formel C6H3ClINO2
Molekylvægt (g/mol) 283.449
MDL nummer MFCD00024589
InChI nøgle FQXFHRSYMORXKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-iodonitrobenzene, 3-chloro-4-iodo-nitrobenzene, 3-chloro-4-iodo-nitro-benzene, benzene, 2-chloro-1-iodo-4-nitro, 2-chlor-1-iod-4-nitrobenzol, acmc-20a36k, 3-chloro-4-iodonitro benzene, 1-iodo-2-chloro-4-nitrobenzene, 2-chloro-1-iodo-4-nitro-benzene, 1-chloro-2-iodo-5-nitrobenzene
PubChem CID 96640
IUPAC navn 2-chlor-1-iod-4-nitrobenzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-1-iodo-4-nitrobenzene
Smeltepunkt 97°C to 101°C
Mængde 5 g
Beilstein 2502411
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 283.45
Procent renhed 98%