CAS RN 41252-96-4
IUPAC Navn:
2-chloro-1-iodo-4-nitrobenzene
Synonymer:
2-chloro-1-iodo-4-nitrobenzene
Molekylvægt (g/mol):
283.45
Molekylformel:
C6H3ClINO2
InChi Key:
FQXFHRSYMORXKN-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
[O-][N+](=O)C1=CC=C(I)C(Cl)=C1
1
–
1
af
1
Resultater
1
2-Chloro-1-iodo-4-nitrobenzene, 98%
CAS: 41252-96-4 Molekylær formel: C6H3ClINO2 Molekylvægt (g/mol): 283.449 MDL nummer: MFCD00024589 InChI nøgle: FQXFHRSYMORXKN-UHFFFAOYSA-N Synonym: 3-chloro-4-iodonitrobenzene,3-chloro-4-iodo-nitrobenzene,3-chloro-4-iodo-nitro-benzene,benzene, 2-chloro-1-iodo-4-nitro,2-chlor-1-iod-4-nitrobenzol,acmc-20a36k,3-chloro-4-iodonitro benzene,1-iodo-2-chloro-4-nitrobenzene,2-chloro-1-iodo-4-nitro-benzene,1-chloro-2-iodo-5-nitrobenzene PubChem CID: 96640 IUPAC navn: 2-chlor-1-iod-4-nitrobenzen SMIL: C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)I