Få mere at vide
2-Bromphenylacetone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10110132 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10110132 1 g Glasflaske 1g
10068761 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10110132 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 350590010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 21906-31-0 | C9H9BrO | 213.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21906-31-0
Molekylær formel C9H9BrO
Molekylvægt (g/mol) 213.08
MDL nummer MFCD03410431
InChI nøgle TZIAZLUAMDLDJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromophenylacetone, 1-2-bromophenyl propan-2-one, 2-bromophenyl acetone, 1-2-bromophenyl-2-propanone, 1-acetonyl-2-bromobenzene, 2-propanone, 1-2-bromophenyl, o-bromo benyl methyl ketone, 1-2-bromophenyl acetone, o-bromo benzyl methyl ketone, pubchem23388
PubChem CID 2734092
IUPAC navn 1-(2-bromphenyl)propan-2-on
SMIL CC(=O)CC1=CC=CC=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromophenylacetone
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5575 to 1.5595
Mængde 1 g
Formel vægt 213.08
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske