Få mere at vide
2'-Brom-4'-fluoracetofenon, 98%
Artikelnummer. 11354236
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11354236 5 g 5g
11344236 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11354236 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19320.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 1006-39-9 | C8H6BrFO | 217,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1006-39-9
Molekylær formel C8H6BrFO
Molekylvægt (g/mol) 217.04
MDL nummer MFCD00077464
InChI nøgle RCXFSBRMWBFWMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-bromo-4'-fluoroacetophenone, 1-2-bromo-4-fluorophenyl ethanone, 1-acetyl-2-bromo-4-fluorobenzene, 1-2-bromo-4-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-bromo-4-fluorophenyl, 1-2-bromo-4-fluoro-phenyl ethanone, pubchem8533, acmc-2097rj, ksc499c4r, timtec-bb sbb006561
PubChem CID 2736304
IUPAC navn 1-(2-brom-4-fluorphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=C(Br)C=C(F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Bromo-4'-fluoroacetophenone
Kogepunkt 150 °C (12 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.549
Mængde 5 g
Beilstein 2249797
Formel vægt 217.04
Procent renhed 98%