Få mere at vide
2-Brom-4,6-di-tert-butylphenol, 97%
Beskrivelse
Det bruges i farmaceutiske mellemprodukter og som medicin. Når 2-brom-4,6-di-tert-butylphenol blev behandlet med kaliumferricyanid i benzen, blev 1,4-dihydro-4-brom-2,4,6,8-tetra-tert-butyl-1-oxodibenzofuran givet med en lille mængde 2,4,6,8-dibenzofurantrabutyl.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det bruges i farmaceutiske mellemprodukter og som medicin. Når 2-brom-4,6-di-tert-butylphenol blev behandlet med kaliumferricyanid i benzen, blev 1,4-dihydro-4-brom-2,4,6,8-tetra-tert-butyl-1-oxodibenzofuran givet med en lille mængde 2,4,6,8-dibenzofurantrabutyl.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-4,6-di-tert-butylphenol |
| Smeltepunkt | 55 °C til 59 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 2100150 |
| Formel vægt | 285.23 |
| Procent renhed | 97% |