Få mere at vide
2-Bromo-4,6-di-tert-butylphenol, 97%
Artikelnummer. 11440733
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440733 25 g 25g
11450733 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11440733 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13218.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20834-61-1 | C14H21BrO | 285.225 g/mol
Det bruges i farmaceutiske mellemprodukter og som medicin. Når 2-brom-4,6-di-tert-butylphenol blev behandlet med kaliumferricyanid i benzen, blev 1,4-dihydro-4-brom-2,4,6,8-tetra-tert-butyl-1-oxodibenzofuran givet med en lille mængde 2,4,6,8-dibenzofurantrabutyl.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges i farmaceutiske mellemprodukter og som medicin. Når 2-brom-4,6-di-tert-butylphenol blev behandlet med kaliumferricyanid i benzen, blev 1,4-dihydro-4-brom-2,4,6,8-tetra-tert-butyl-1-oxodibenzofuran givet med en lille mængde 2,4,6,8-dibenzofurantrabutyl.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 20834-61-1
Molekylær formel C14H21BrO
Molekylvægt (g/mol) 285.225
MDL nummer MFCD00051597
InChI nøgle DIWZVAHZEOFSLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4,6-di-tert-butylphenol, 2-bromo-4,6-di-t-butylphenol, 2,4-di-tert-butyl-6-bromophenol, phenol, 2-bromo-4,6-bis 1,1-dimethylethyl, phenol,2-bromo-4,6-bis 1,1-dimethylethyl, acmc-1crlp, 4,6-di-t-butyl-2-bromophenol, 6-bromo-2,4-di-t-butylphenol, 2-bromo4,6-di-tert-butylphenol, 2-bromo-4, 6-di-tert-butylphenol
PubChem CID 519822
IUPAC navn 2-brom-4,6-ditert-butylphenol
SMIL CC(C)(C)C1=CC(=C(C(=C1)Br)O)C(C)(C)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4,6-di-tert-butylphenol
Smeltepunkt 55°C to 59°C
Mængde 25 g
Beilstein 2100150
Formel vægt 285.23
Procent renhed 97%