Få mere at vide
2-amino-4-tert-butylphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11446116
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11446116 5 g 5g
11456116 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11446116 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22964.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1199-46-8 | C10H15NO | 165.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1199-46-8
Molekylær formel C10H15NO
Molekylvægt (g/mol) 165.24
MDL nummer MFCD00007698
InChI nøgle RPJUVNYXHUCRMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-tert-butyl phenol, 2-amino-4-tert-butyl-phenol, 2-amino-4-t-butylphenol, unii-28021lmq3d, phenol, 2-amino-4-1,1-dimethylethyl, p-tert-butyl-o-aminophenol, acmc-209a4q, 4-tert-butyl-2-aminophenol, bidd:gt0022, 2-azanyl-4-tert-butyl-phenol
PubChem CID 70982
IUPAC navn 2-amino-4-tert-butylphenol
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(O)C(N)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-tert-butylphenol
Smeltepunkt 162°C to 164°C
Mængde 5 g
Formel vægt 165.23
Procent renhed 97%