Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Difluorophenylacetone |
| CAS | 101712-20-3 |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Molekylær formel | C9H8F2O |
| Lineær formel | (F)2C6H3CH2COCH3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-2,6-difluorophenyl propan-2-one, 2-propanone, 1-2,6-difluorophenyl, 2,6-difluorophenylacetone |
| InChI nøgle | LAWHOFKPDMZDLJ-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CC(=O)CC1=C(C=CC=C1F)F |
| Vis mere |