Få mere at vide
2,6-difluorphenylacetone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2, 6-Difluorophenylacetone |
| Farve | Farveløs |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | (F)2C6H3CH2COCH3 |
| Brydningsindeks | 1,4790 til 1,4820 (20 °C, 589 nm) |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 170.16 |
| Procent renhed | 98% |
| Vis mere |