Få mere at vide
2,6-di-tert-butylphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10654952 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
Artikelnummer. 10654952
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 128-39-2 | C14H22O | 206.33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 128-39-2
Molekylær formel C14H22O
Molekylvægt (g/mol) 206.33
MDL nummer MFCD00008820
InChI nøgle DKCPKDPYUFEZCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-di-tert-butylphenol, 2,6-di-t-butylphenol, 2,6-bis tert-butyl phenol, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl phenol, phenol, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl, 2,6 di-tert-butylphenol, ethanox 701, isonox 103, ethyl 701, ethyl an 701
PubChem CID 31405
IUPAC navn 2,6-ditert-butylphenol
SMIL CC(C)(C)C1=CC=CC(=C1O)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Di-tert-butylphenol
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 35°C to 38°C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 253°C
Flammepunkt 118°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel [(CH3)3C]2C6H3OH
Mængde 1 kg
Beilstein 06, III, 2061
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and benzene
Formel vægt 206.33
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk fast stof