Få mere at vide
2,6-Di-tert-butylphenol, 99%
Artikelnummer. 10513104 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10513104 250 g Glasflaske 250g
10654952 1 kg Glasflaske 1kg
10398003 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10513104 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 113002500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 128-39-2 | C14H22O | 206,33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 128-39-2
Molekylær formel C14H22O
Molekylvægt (g/mol) 206.33
MDL nummer MFCD00008820
InChI nøgle DKCPKDPYUFEZCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-di-tert-butylphenol, 2,6-di-t-butylphenol, 2,6-bis tert-butyl phenol, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl phenol, phenol, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl, 2,6 di-tert-butylphenol, ethanox 701, isonox 103, ethyl 701, ethyl an 701
PubChem CID 31405
IUPAC navn 2,6-ditert-butylphenol
SMIL CC(C)(C)C1=CC=CC(=C1O)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Di-tert-butylphenol
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 35 °C til 38 °C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 253 °C
Flammepunkt 118 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel [(CH3)3C]2C6H3OH
Mængde 250 g
Beilstein 06, III, 2061
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og benzen
Formel vægt 206.33
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Di-tert-butylphenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Di-tert-butylphenol