Få mere at vide
2,6-Di-tert-butylphenol, 98%
Artikelnummer. 11423477
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11423477 5000 g 5000g
11413477 250 g 250g
11403477 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423477 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17244.0I
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
CAS: 128-39-2 | C14H22O | 206,33 g/mol
Udbredt som antioxidant i brændstoffer, smøremidler og polymerer. Anvendes som et syntetisk mellemprodukt til fremstilling af phenol-antioxidanter med højere molekylvægt. Anvendes som oxidationshæmmer og stabilisator (f.eks. til brændstof, olie og benzin) og anvendes også i plast og gummi. Anvendes også som mellemprodukt og antioxidant i flybenzin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelse
Udbredt som antioxidant i brændstoffer, smøremidler og polymerer. Anvendes som et syntetisk mellemprodukt til fremstilling af phenol-antioxidanter med højere molekylvægt. Anvendes som oxidationshæmmer og stabilisator (f.eks. til brændstof, olie og benzin) og anvendes også i plast og gummi. Anvendes også som mellemprodukt og antioxidant i flybenzin.
Opløselighed
Opløseligt i vand ved 20 °C 0,003g/L. Opløselighed i methanol er næsten gennemsigtig.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 128-39-2
Molekylær formel C14H22O
Molekylvægt (g/mol) 206.33
MDL nummer MFCD00008820
InChI nøgle DKCPKDPYUFEZCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-di-tert-butylphenol, 2,6-di-t-butylphenol, 2,6-bis tert-butyl phenol, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl phenol, phenol, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl, 2,6 di-tert-butylphenol, ethanox 701, isonox 103, ethyl 701, ethyl an 701
PubChem CID 31405
IUPAC navn 2,6-ditert-butylphenol
SMIL CC(C)(C)C1=CC=CC(=C1O)C(C)(C)C
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 2,6-Di-tert-butylphenol
Smeltepunkt 34 °C til 39 °C
Tæthed 0.914
Kogepunkt 252 °C til 253 °C
Flammepunkt 120 °C (248 °F)
Lugt Fenol-lignende
Mængde 5000 g
FN nummer UN3077
Beilstein 1841887
Opløselighedsinformation Opløselig i vand ved 20 °C 0,003 g/L. Opløseligheden i methanol er næsten gennemsigtig.
Formel vægt 206.33
Procent renhed 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.